1.09237
Sampling Head
for use with MAS-100 CG Ex®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
anodized aluminum
Agency
non-compendial
descrição
pressure head
Características
no. of holes 300 autoclavable
fabricante/nome comercial
MAS-100 CG Ex®
Parâmetros
20 bar max. pressure (certified for use as a pressure vessel)
aplicação(ões)
compressed gas monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with MAS-100 CG Ex®
temperatura de armazenamento
no temp limit
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13