Documentos Principais
1.09036
Supelco
IC multi-element standard VI
NH₄= 10 mg/l, K = 50 mg/l, Na = 100 mg/l, Ca = 100 mg/l, Mg = 100 mg/l in 0,01 mol/l HNO₃ Certipur®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
técnica(s)
ion chromatography: suitable
pH
2.1 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Ligação
Visit the IC Portal to learn more
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany