1.08780
Zinc
granular for analysis, particle size about 3-8 mm EMSURE® ISO
Sinônimo(s):
Zinc
About This Item
Produtos recomendados
Agency
reag. ISO
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.9% (complexometric)
forma
granular
pb
906 °C/1013 hPa
pf
419 °C
densidade
7.13 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
As: ≤0.00001%
Cd: ≤0.0005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
As (Arsenic): ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Corresponds to ISO
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2