Documentos
1.08320
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
pKa (20 °C)8.40, ≥99% (alkalimetric)
Sinônimo(s):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, TAPS
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
249-954-1
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (alkalimetric)
pKa (20 °C)
8.40
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
chave InChI
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
buffer substance TAPS
Aplicação
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid buffer substance TAPS. CAS 29915-38-6, molar mass 243.27 g/mol.
Nota de análise
Assay (alkalimetric)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.40
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup