Documentos Principais
1.07243
Supelco
1,2-Fenilenodiamina
GR for analysis
Sinônimo(s):
1,2-Fenilenodiamina
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(NH2)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-430-6
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.013 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
540 °C
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
7-8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
257 °C/1013 hPa
pf
99-103 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
solubilidade
54 g/L
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
530 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
chave InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Síntese de iminas a partir da reação de acoplamento de álcoois e aminas catalisada por complexos de cobalto (II) livres de fosfina.: Este estudo explora o uso de 1,2-fenilenodiamina em sistemas catalíticos, demonstrando sua eficácia na sintetização de iminas, que são fundamentais em diversas aplicações sintéticas (Mahatto et al., 2024).
  • Detecção de ovalbumina e GSH por ligação de fluorescência acionada por cobre (II) usando uma base de Schiff tetradentada derivada de piridoxal 5′-fosfato e suas aplicações.: A pesquisa demonstra a aplicação de ligantes baseados em 1,2-fenilenodiamina na criação de sondas fluorescentes sensíveis para aplicações bioanalíticas (Dhanshri et al., 2024).
Nota de análise
Teor (HClO₄): ≥ 99,0%
Identidade (IV): passa no teste
Faixa de fusão (limite inferior): ≥ 99 °C
Intervalo de fusão (limite superior): ≤ 103 °C
Cinza sulfatada: ≤ 0,25%
Água (K. F.): ≤ 1,0%
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup