Key Documents
1.07041
Supelco
Diethylamine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Diethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
73.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
20-25°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup