Key Documents
DX1045
Supelco
Diethylamine
Sinônimo(s):
Diethylamine, Diethamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2NH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-716-3
pressão de vapor
253 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
liquid
Impurezas
≤1000 ppm Water (H2O)
cor
APHA: ≤30
pH
13 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
56 °C/1013 mbar
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point -23 °C
densidade
0.71 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay: 98% min
Color (APHA): 30 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 1000ppm max
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C - closed cup