Documentos Principais
1.06595
Supelco
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
Sinônimo(s):
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6Na2O6
Número CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
208-340-3
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
>300 °C
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
chave InChI
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3