380016
Sodium thiosulfate pentahydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Disodium thiosulfate pentahydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?