Documentos
1.06246
Supelco
1-Naphtholphthalein
pH indicator
Sinônimo(s):
1-Naphtholphthalein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H18O4
Número CAS:
Peso molecular:
418.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
209-875-5
NACRES:
NA.21
product name
1-Naphtholphthalein, indicator
Nível de qualidade
forma
solid
perda
≤5% loss on drying, 110°C
visual transition interval
7.1-8.3, pink-brown to blue
pf
253-255 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
Amax
470-485 nm (buffer pH 7.1)
649-654 nm (buffer pH 8.3)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
chave InChI
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 7.1 - pH 8.3pinkbrownish - blue
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 7.1): 470 - 485 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 8.3): 649 - 654 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01 g/l; buffer pH 7.1; calc. on anhydrous substance): 100 - 180
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01 g/l; buffer pH 8.3; calc. on anhydrous substance): 360 - 520
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3