Key Documents
1.06794
Supelco
3-Nitrophenol
pH indicator
Sinônimo(s):
3-Nitrophenol, m-Nitrophenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-073-5
NACRES:
NA.21
product name
3-Nitrophenol, indicator
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (DSC (differential scanning calorimetry))
forma
solid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
328 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.6-8.6 (20 °C in H2O)
pb
194 °C/93 hPa
pf
95-98 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
insoluble 13.5 g/L
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
640 kg/m3
λmax
329-333 nm (buffer pH 6.6)
389-393 nm (buffer pH 11.0)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 98 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 94 - 98 °C
Transition range: pH 6.6 - pH 8.6colourless - yellow
Absorption maximum λmax. (buffer pH 6.6): 329 - 333 nm
Absorption maximum λmax. (buffer pH 11.0): 389 - 393 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.05 g/l; buffer pH 6.6): 130 - 150
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.05 g/l; buffer pH 11.0): 100 - 120
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3