Documentos Principais
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
Nível de qualidade
temperatura de autoignição
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 14 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C