1.05269
Antibiotic agar no. 11
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology, suitable for microbiological culture
Sinônimo(s):
GROVE and RANDALL medium no. 11
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA
Formulário
powder
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry.)
técnica(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
cor
yellow to brown
pH
8.2-8.4 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Micrococcus spp.
bacteria
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Appearance (colour): yellowish-brown
Solidification behaviour (2 hrs., 40 °C): liquid
pH-value (25 °C): 8.2 - 8.4
Growth (Kocuria rhizophila ATCC 9341): fair to good
Inhibition zone diameter/Ampicillin 10 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Inhibition zone diameter/Erythromycin 15 µg (Kocuria rhizophila ATCC 9341):
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): good to very good
Inhibition zone diameter/Kanamycin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Inhibition zone diameter/Neomycin 30 µg (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Growth (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): good to very good
Inhibition zone diameter/Oleandomycin 15 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Inhibition zone diameter/Neomycin 30 µg (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)):
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3