1.05073
di-Potassium oxalate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
di-Potassium oxalate monohydrate, Oxalic acid dipotassium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.5-101.0% (oxidimetric)
Formulário
solid
potência
660 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
7.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>138 °C (decomposition)
solubilidade
392 g/L (anhydrous substance)
densidade
2.20 g/cm3 at 20.4 °C
densidade volumétrica
700‑1100 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)[O-].O
InChI
1S/C2H2O4.2K.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Neutrality: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Substances darkened by hot sulfric acid: passes test
Corresponds to ACS
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1