Documentos Principais
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
About This Item
Fórmula linear:
K3[Fe(CN)6]
Número CAS:
Peso molecular:
329.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-323-3
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
Formulário
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
464 g/L
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2