1.04141
Singlepath® E. coli O157 Kit
suitable for immunological and lateral flow assay in Food and Beverages applications
Sinônimo(s):
Rapid E. Coli Food Test
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Singlepath® E. coli, suitable for lateral flow assay, for Escherichia coli, input: food(s)
Agency
according to AOAC® PTM
Nível de qualidade
linha de produto
Singlepath®
prazo de validade
24 mo.
embalagem
pack of 25 strips
fabricante/nome comercial
Singlepath®
técnica(s)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157)
enterovirulent E. coli (EEC)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Rapid and reliable method
- High sensitivity and specificity compared to conventional culture methods
- Can be performed without the need for specialized equipment or personnel.
Ligação
Nota de análise
- Escherichia coli O157:H7 ATCC 35150:
passes test
- E. coli O157:H7 HUSCL8: passes test
- E. coli O55:H7 TB182A: passes test
Conteúdo relacionado
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.