HAWGPDMCB
Total Coliform and E. coli kit
A Kit for simultaneous detection of coliform, E.coli using m-coli Blue 24 with S-Pak® membranes and sterile petri dish with petri-pad
About This Item
Produtos recomendados
condição de armazenamento
protect from light
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Petri-Pad Petri dish is 47mm sterilized Petri dishes for use with solid agar medium. Pre-sterilized disposable 47mm dishes preloaded with sterilized absorbent pads minimize contamination.
S-Pak® Filters are made of Mixed cellulose Esters (MCE) with 0.22 μm pore size, white gridded, 47mm diameter.
m-ColiBlue24 Broth allows for the simultaneous detection of total coliform bacteria and Escherichia coli (E. coli) within 24 hours. An enzymatic indicator in the medium causes non-fecal total coliform colonies grown on the m-ColiBlue24 medium to be red, while the E. coli (fecal coliform) colonies are blue. The selectivity of the enzymatic indicator eliminates the need for confirmation tests.
Aplicação
Componentes
150 Petri pad (MSP010063)
150 m-ColiBlue ampoules (M00PMCB24)
Conteúdo relacionado
Água potável limpa é essencial para a produção de alimentos e bebidas. Este artigo fornece uma visão geral de testes químicos e microbiológicos para determinação da qualidade e segurança da água potável.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.