Documentos Principais
Z143936
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 4 mm
Sinônimo(s):
borosilicate beads
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.190,00
4 EA
R$ 7.445,00
R$ 2.190,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.190,00
4 EA
R$ 7.445,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
R$ 2.190,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate
embalagem
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Diâmetro
4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9