Documentos Principais
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
Sinônimo(s):
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2OS2
Número CAS:
Peso molecular:
264.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
208-625-2
NACRES:
NA.05
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
solid
pf
275-280 °C (decomposes)
densidade volumétrica
225 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
chave InChI
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
Nota de análise
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Substance insoluble in Aceton: passes test
Suitability for silver determination: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3