Documentos Principais
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Copper(I) chloride, Copper monochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClCu
Número CAS:
Peso molecular:
99.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-842-9
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥97.0% (manganometric)
Formulário
solid
potência
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
p.e.
1367 °C/1013 hPa
pf
422 °C
densidade
4.14 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1600‑1800 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3