Documentos Principais
1.02488
SAFC
Cellvento® Feed-210
≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.2-5.8
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
shipped with cooling packs
linha de produto
Cellvento®
Formulário
dry powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Cellvento® Feed-210 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-210 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Aplicação
Cellvento® Feed-210 has been designed to support optimal cell growth and performance of DHFR-negative CHO suspension cell types, primarily recombinant CHO-DG44 cell lines, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It is intended for use as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-210 in fed-batch manufacturing processes. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantidade
Formulated to contain 81.6 grams of powder per liter of medium.
Informações legais
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.