Documentos
8.20118
Sigma-Aldrich
trans-Azobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-Azobenzene, Diazobenzene, Diphenyl diimide, Diphenyldiazene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N=NC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352124
Número do índice EC:
203-102-5
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.00048 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (GC)
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
291-294 °C/1013 hPa
pf
66-69 °C
temperatura de transição
flash point 100 °C
densidade
1.203 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3