Documentos Principais
1.02284
Supelco
Quinhydrone
GR for analysis
Sinônimo(s):
Quinhydrone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
218.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-387-6
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidade
4 g/L
densidade
1.40 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6O2.C6H4O2/c2*7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H;1-4H
chave InChI
BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay p-Benzoquinone: 48 - 52
assay hydroquinone: 48 - 52
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3