Documentos
1.02239
Millipore
Peptone from casein pancreatically digested
free from sulfonamide antagonists, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Peptone from casein pancreatically digested, Fermtech base materials for biotechnology
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
293-428-4
NACRES:
NA.74
fonte biológica
bovine milk
Nível de qualidade
forma
solid
solubilidade
800 g/L
densidade volumétrica
490 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Appearance: Lightly yellow to lightly brownishyellow fine powder. Characteristic, not rotten smell.
pH-value (5 %; water): 5.0 - 6.0
Total nitrogen (N) (Kjeldahl): 13.8 - 15.8 %
Amino nitrogen (as N): 4.7 - 6.7 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 5.0 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 6.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1