Documentos Principais
1.01771
Supelco
Éter de petróleo
DIN 51635
Sinônimo(s):
Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352401
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
>5840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.7-8.3 % (v/v)
Impurezas
≤0.002% Non volatile matter
≤0.1% Aromatics (as benzene)
≤5% n-Hexane (GC)
Resíduo não volátil (NVR)
≤0.002%
cor
APHA: ≤10
p.e.
65 °C/1013 hPa
pf
<-30 °C
temperatura de transição
flash point -26 °C
solubilidade
slightly soluble
densidade
0.76 g/cm3 at 15 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Colour: ≤ 10 Hazen
Density (15°C/DIN 51757): 0.690 - 0.710
Boiling range (DIN 51751 (60-90°C)): 85 - 95 % (v/v)
Aniline point (DIN ISO 2977): 59.0 - 61.0 °C
Aromatics (as benzene): ≤ 0.1 %
n-Hexane (GC): ≤ 5.0 %
Non volatile matter: ≤ 0.002 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-14.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-26 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8