1.01646
PAS staining kit
for detection of aldehyde and mucosubstances
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The kit can be used for clinical diagnostic purposes and in laboratory accreditation processes as it is certified and registered as IVD and CE product. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Nota de análise
nuclei: blue
acid mucosubstances: light blue
polysaccharides: purple
neutral mucopolysaccharides: purple
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.