Documentos
1.01189
Supelco
Lead borate
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)₃.
Sinônimo(s):
Lead borate
About This Item
Fórmula linear:
PbxB(OH)3
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
252-594-8
Nível de qualidade
pH
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
densidade
11.0 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
3870 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
chave InChI
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Bulk density: 300 - 350 g/100 ml
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3