Documentos Principais
1.00659
Supelco
Tungstosilicic acid hydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Tungstosilicic acid hydrate, Silicotungstic acid, Wolframosilicic acid
About This Item
Fórmula linear:
H4[Si(W3O10)4] · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
2878.17 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
234-719-8
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
solid
Impurezas
≤20 ppm Total nitrogen (N)
perda
≤16% loss on ignition, 750 °C
solubilidade
water: soluble at 20 °C
densidade volumétrica
200‑500 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤20 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
K: ≤200 ppm
Na: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[W](=O)(=O)=O.[Si](O)(O)(O)O.O
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
chave InChI
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 20 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 20 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
K (Potassium): ≤ 200 ppm
Na (Sodium): ≤ 200 ppm
Loss on ignition (750 °C): ≤ 16 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3