1.00606
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Produtos recomendados
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
faixa de medição
0.050-10.00 mg/L (I2)
técnica(s)
photometry: suitable
método de detecção
photometric (SPADNS - arsenic free)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany