Documentos Principais
1.00132
Supelco
Ácido barbitúrico
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ácido barbitúrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
128.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
200-658-0
NACRES:
NA.21
pH:
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
cinzas sulfatadas
≤0.1%
perda
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
pf
250-252 °C (decomposition)
solubilidade
11.45 g/L
densidade volumétrica
720 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤40 ppm
traços de cátion
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
chave InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: BX0035; BX0035-3
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 99
Identidade (espectro IV): passa no teste
Cloreto (Cl): ≤ 40 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 50 ppm
Fe (ferro): ≤ 10 ppm
Cinza sulfatada: ≤ 0,1%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,1%
Adequação como reagente (para determinação de cianeto): passa no teste
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup