09-860
Anti-DDX3X Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
ATP-dependent RNA helicase DDX3X, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 3, X-linked, DEAD box protein 3, X-chromosomal, DEAD box, X isoform, DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, DEAD/H box-3, Helicase-like protein 2, helicase like protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DDX3X(1654)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this antibody detected DDX3X in A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1