Documentos
07-852
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
MAP Kinase Kinase 1, MAPK/ERK Kinase 1, MAPKK1, MAP2K1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr292)
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Especificidade
Recognizes phospho-MEK1 (Thr292).
Imunogênio
Peptide corresponding to amino acid region encompassing the human, mouse, rat and hamster phospho-MEK1 (Thr292).
Aplicação
Anti-phospho-MEK1 (Thr292) Antibody is an antibody against phospho-MEK1 (Thr292) for use in WB.
Immunoblot Analysis: A 1:1000 dilution of this lot detected phosphorylated MEK1 (Thr292) in RIPA lysates of untreated A431 cells.
Qualidade
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrição-alvo
~44 kDa
Ligação
Replaces: 07-348
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Dual role of PID1 in regulating apoptosis induced by distinct anticancer-agents through AKT/Raf-1-dependent pathway in hepatocellular carcinoma.
Yang, et al.
Cell death discovery, 9, 139-139 (2023)