07-748
Anti-monomethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... HIST2H4B(554313)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (cells)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1