07-412
Anti-dimethyl-Arginine Antibody, symmetric (SYM10)
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
Anti-SYM10, Dimethyl-Arginine Detection Ab, Symmetric Dimethyl-Arginine Ab
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
dimethylation (Arg)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1