Documentos Principais
07-330
Sigma-Aldrich
Anticorpo 3 com defeito anti-particionamento
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, CTCL tumor antigen se2-5, atypical PKC isotype-specific interacting protein, par-3 (partitioning defective 3, C.elegans) homolog, par-3 partitioning defective 3 homolog (C. elegans), partitioning-defecti
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, canine, human, mouse, monkey
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
PAR3 é uma proteína adaptadora envolvida na divisão celular assimétrica e nos processos de polarização celular. Parece desempenhar um papel central na formação de junções estreitas epiteliais. Sua associação com PARD6B pode impedir a interação de PAR3 com F11R/JAM1, evitando assim a montagem de junções estreitas. O complexo PARD6-PAR3 liga pequenas GTPases Rho ligadas a GTP a proteínas atípicas de proteína quinase C. PAR3 interage com PARD6A e PARD6B. A isoforma 2, mas pelo menos não a isoforma 3, interage com PRKCZ. PAR3 interage com PRCKI. PAR3 faz parte de um complexo com PARD6A ou PARD6B, PRKCI ou PRKCZ e CDC42 ou RAC1. PAR3 interage com F11R/JAM1. Anticorpos contra PAR3 estão presentes em soros de pacientes com linfomas cutâneos de células T.
Especificidade
Reconhece todas as isoformas de 3 fatias de PAR-3, MW ~180, 150, 100 kDa.
Imunogênio
Proteína de fusão GST correspondente aos resíduos 457-744 de PAR-3 de camundongo (número de acesso AY02657).
Aplicação
Anticorpo 3 com defeito de partição é um anticorpo contra 3 com defeito de partição e foi publicado em mais de 20 citações para uso em IC e WB.
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Imunocitoquímica:
Um lote anterior deste anticorpo mostrou imunocoloração positiva para PAR-3 em células MDCK fixadas com paraformaldeído a 3% seguida de permeabilização com Triton X-100 a 0,1%, conforme demonstrado por um laboratório independente.
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisados RIPA de células 3T3/A31, A431 e HeLa.
Análise de Western blot:
0,5-2 µg/ml deste anticorpo detectaram isoformas PAR-3 em lisados RIPA de células 3T3/A31, A431 e HeLa.
Descrição-alvo
~ 180, 150 & 100 kDa
Ligação
Substitui: MABS174
forma física
Formato: Purificado
Policlonal purificado de coelho em tampão fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, 0,07% de azida sódica e glicerol 30%.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Controle positivo de antígeno: Catálogo #12-305, lisado 3T3/A31. Adicione 2,5 μl de 2-mercapto-etanol/100 μl de lisado e ferva por 5 minutos para reduzir o preparado. Carregue 20 μg de lisado reduzido por faixa para minigéis.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Roles of nectins in cell adhesion, migration and polarization.
Nakanishi, Hiroyuki and Takai, Yoshimi
Biological Chemistry, 385, 885-892 (2004)
Par proteins: partners in polarization.
Macara, Ian G
Current Biology, 14, R160-R162 (2004)
hnRNP K post-transcriptionally co-regulates multiple cytoskeletal genes needed for axonogenesis.
Liu, Y; Szaro, BG
Development null
PAR3 is essential for cyst-mediated epicardial development by establishing apical cortical domains.
Hirose, T; Karasawa, M; Sugitani, Y; Fujisawa, M; Akimoto, K; Ohno, S; Noda, T
Development null
PKC? mediates breakdown of outer blood-retinal barriers in diabetic retinopathy.
Omri, S; Behar-Cohen, F; Rothschild, PR; Gelize, E; Jonet, L; Jeanny, JC; Omri, B; Crisanti, P
Testing null