07-1596
Anti-SIRT3 (CT) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
SIR2-like protein 3 , mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SIRT3(23410)
mouse ... Sirt3(64384)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Immunohistochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using human hepatocarcinoma tissue (1:50 – 1:100).
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualidade
1:250 dilution of this antibody detected SIRT3 on 10 µg of C2C12 lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
C2C12 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2