07-145
Anti-phospho-Histone H3 (Ser28) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer28)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected phospho-Histone H3 (Ser28) in HeLa cells.
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-Histone H3 (Ser28) in colcecmid treated HeLa cell lysate.
Dot Blot Specificity Analysis: A representative lot of this antibody detected peptides corresponding to phospho-Histone H3 (Ser28), but not peptides corresponding to other unmodified and modifed Histones.
Peptide Inhibition Analysis: A 1:500 dilution form a representative was blocked by phospho-Histone H3 (Ser28) peptides, but not non-specific peptides.
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected phospho-Histone H3 (Ser28) in 10 µg of HeLa acid extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa acid extract
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1