07-1398
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, canine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
Xenopus (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr308)
Informações sobre genes
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
rat ... Akt1S1(292887)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blot Analysis:
Not recommended for WB as it gives multiple bands. Please refer to 05-802R
Qualidade
Antibody diluted to 1:500, IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1