SAB5703041
Anti-Pan-Akt Antibody, clone 3K3H0, Rabbit Monoclonal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3K3H0, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSDVAIVKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKNDGTFIGYKERPQDVDQREAPLNNFSVAQCQLMKTERPRPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT(207)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)