07-1217
Anti-PP1β Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein phosphatase PP1-beta catalytic subunit, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta, Protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform, Protein phosphatase 1-beta, Protein phosphatase 1-delta
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
bovine, mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1CB(5500)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP1beta Polyclonal Antibody: Human Testis PP1beta staining in normal human testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0. A previous lot of this antibody was diluted to 1:100, using IHC-Select detection with HRP-DAB.
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP-1beta on 10 μg of HeLa lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa Cell Lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2