ABC467
Anti-phospho BAD Antibody (Ser155)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Bcl2 antagonist of cell death, BAD, Bcl-2-binding component 6, Bcl-2-like protein 8, Bcl2-L-8, Bcl-XL/Bcl-2-associated death promoter
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer155)
Informações sobre genes
human ... BAD(572)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated phospho BAD (Ser155) in 0.5 mg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected phospho BAD (Ser155) in 10 µg of Forskolin treated PC12 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1