07-049
Anti-Nedd4
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
E3 ubiquitin-protein ligase NEDD4, EC: 2.3.2.26, Cell proliferation-inducing gene 53 protein, HECT-type E3 ubiquitin transferase NEDD4, Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDFIP1(80762)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nedd4 in rat kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Kidney cytoplasmic extracts.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1