06-891
Anti-SMRTe Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-CTG26, Anti-N-CoR2, Anti-SMAP270, Anti-SMRT, Anti-SMRTE, Anti-SMRTE-tau, Anti-TNRC14, Anti-TRAC, Anti-TRAC-1, Anti-TRAC1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCOR2(9612) , TRAC(28755)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Histones
RNA Binding Protein (RBP)
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain nuclear extract
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1