Documentos Principais
Z268755
Scienceware® Safe-Lab PTFE stirrer bearing
joint: ST/NS 29/42
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.260,00
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.260,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
R$ 2.260,00
Check Cart for Availability
Materiais
Viton® O-ring
Junta
joint: ST/NS29/42
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F20320-1662
Descrição geral
Stopper-Loc® nut allows stirrer bearing to be locked to outer ground-glass joint. Complete with Stopper-Loc nut and two PTFE inserts. For 10mm diam. polished glass or PTFE stirring shafts.
Informações legais
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)