06-1363
Anti-SRp30a (SF2) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
serine/arginine-rich splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, SR splicing factor 1, splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SRSF1(6426)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
1:500 dilution from a representative lot detected SRp30a in NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp30a on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1