06-1002
Anti-LAP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
LEM domain containing 4, TP alpha, TP beta/gamma, TPRP isoform alpha, TPRP isoforms beta/gamma, Thymopoietin isoform alpha, Thymopoietin, isoforms beta/gamma, Thymopoietin-related peptide isoform alpha, Thymopoietin-related peptide isoforms beta/gamma, l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse, canine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TMPO(7112)
Descrição geral
The best characterized isoforms of lamin binding protein LAP2 are LAP2α and LAP2β. LAP2β is a type II membrane protein in the inner nuclear membrane that binds lamin B and is important to cell viability and controlling nuclear lamina growth. LAP2α has been characterized as a nucleoplasmic protein that interacts with A-type lamins to control gene expression, transcription, and chromatin organization.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Representative lot data. This antibody was used to detect the nuclear lamina by immunofluorescence.
Immunocytochemistry:
Representative lot data.
A previous lot was used in confocal fluorescent analysis of A431, HeLa and NIH/3T3 cells using anti-LAP2 rabbit polyclonal antibody (Red).
Actin filaments have been labeled with AlexaFluor 488 -Phalloidin (Green). Nuclear is stained with DAPI (Blue). Positive nuclear staining.
Epigenetics & Nuclear Function
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
A 1:1000-1:3000 dilution of this antibody was used to detect LAP2 in HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1