05-479
Anti-Cytochrome C Antibody, clone C-7
ascites fluid, clone C-7, Upstate®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-7, monoclonal
reatividade de espécies
human, horse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYCS(54205)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1