05-1521
Anti-hnRNP A1 Antibody, clone 4B10
clone 4B10, from mouse
Sinônimo(s):
Helix-destabilizing protein, Single-strand RNA-binding protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1B protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein B2 protein, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein c
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B10, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HNRNPA1(3178)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected HnRNP A1 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
K562 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1