05-1362
Anti-RING1 Antibody, clone 4D6
clone 4D6, from mouse
Sinônimo(s):
Polycomb complex protein RING1, ring finger protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RING1(6015)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:500 dilution of a previous lot was used in immunocytochemistry on NIH/3T3 and A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected RING1 in HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1