04-735
Anti-monomethyl-Histone H4 (Lys20) Antibody, clone NL314, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL314, Upstate®
Sinônimo(s):
H4K20me1, Histone H4 (mono methyl K20), histone 4, H4, histone H4, histone cluster 4, H4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NL314, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
monomethylation (Lys20)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A 1:4000 dilution of a previous lot detected methylated histone H3 in acid extracted proteins from HeLa cells. The antibody did not detect unmethylated recombinant Histone H3.
Multiplexing:
Beadlyte Histone-Peptide Specificity Assay: 1:2,000-1:30,000 dilutions of a previous lot were incubated with histone H4 peptides containing various modifications conjugated to Luminex microspheres. Specificity to monomethyl-histone H4 (Lys20) was demonstrated (Figure C).
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Immunoblot Analysis:
A 1:1000-1:2000 dilution of this lot detected monomethyl histone H4 (Lys20) in HeLa acid extracts. (Figure A).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Nota de análise
HeLa acid extracts
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1